Isopentyl benzoat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14500.0005 8.14500.0250
8.14500.0005EA 267 NOK
8.14500.0005 8.14500.0250
Isopentyl benzoat for syntese, Sigma-Aldrich®
Isopentyl benzoat
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00026515
CAS-nummer: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 192.25 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 89 °C
Refractive Index 1.4949 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)