Butyl bensoat 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzoic acid butyl ester
296400010 296400050 296402500
ACRO296400010EA 1400 NOK
ACRO296400010 ACRO296400050 ACRO296402500
Butyl bensoat 98+%
Butyl bensoat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Kokepunkt: 249…251 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –22 °C
Tetthet: 1 g/cm³
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009439
CAS-nummer: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Indeks: 13,01551
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %