Propyl benzoat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21958.0005 8.21958.0250
8.21958.0005EA 312 NOK
8.21958.0005 8.21958.0250
Propyl benzoat for syntese, Sigma-Aldrich®
Propyl benzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kokepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –52 °C
Tetthet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009370
CAS-nummer: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.35 g/l (25 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 231 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.181 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4981 (25 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)