Immersjonsfiltre
Leverandør: DWK Life Sciences
258556107 258556201 258556304 258556407
511-0501EA 1200 NOK
511-0501 511-0502 511-0503 511-0504
Immersjonsfiltre
Filter Filterrør
Autoklaverbare immersjonsfiltre for omvendt filtrering. Typisk bruksområde: ekstraksjon av klart filtrat (ikke filtranden / det som er igjen i filteret).
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.