Prøvetaker, Tubus
Leverandør: BURKLE
5382-0080 5382-0040
223-1252EA 5100 NOK
223-1252 223-0083
Prøvetaker, Tubus
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Prøvetaker til frittflytende bulkvarer opptil ca. 1 cm i diameter. Den gjør det mulig å fjerne for eksempel hasselnøtter, teblandinger, korn eller lignende fra store sekker.
  • Også til grovkornede bulkvarer
  • Fremstilt av rustfritt stål, V4A (1,4404)/AISI 316L
  • Spesiell utforming av tuppen
Samsvarer med ISTA-standarden for frølengde på 10 mm (hvete, havre) og 5 mm (lin, vikke).