3-(Dimetylamino)bensosyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
115750250 115751000
ACRO115750250EA 710 NOK
ACRO115750250 ACRO115751000
3-(Dimetylamino)bensosyre 99%
3-(Dimetylamino)bensosyre
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Kokepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 150…153 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002497
CAS-nummer: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %