4-(Dimetylamino)bensosyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Dimethylaminobenzoic acid
115760250 115761000 115765000
ACRO115760250EA 705 NOK
ACRO115760250 ACRO115761000 ACRO115765000
4-(Dimetylamino)bensosyre 98%
4-(Dimetylamino)bensosyre
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Kokepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 238…242 °C
Tetthet: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 170 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002537
CAS-nummer: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Indeks: 13,03259
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)