Sølv benzoat 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Benzoic acid silver (I) salt
210770100 210770500
ACRO210770100EA 905 NOK
ACRO210770100 ACRO210770500
Sølv benzoat 99%
Sølv benzoat
Formel: C₇H₅AgO₂
MW: 228,98 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013030
CAS-nummer: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Merck Indeks: 13,01092
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Silver (Ag) 46.4 to 47.8 %