3-Aminobensosyre 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
155850250 155851000 155855000
ACRO155850250EA 375 NOK
ACRO155850250 ACRO155851000 ACRO155855000
3-Aminobensosyre 99+%
3-Aminobenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >172 °C
Tetthet: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 150 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007795
CAS-nummer: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Indeks: 13,00420
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥172 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %