4-Aminobenzosyre
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0094.03EA 0 NOK
PROOMM0094.03
4-Aminobenzosyre
4-Aminobenzosyre
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 188 °C
Tetthet: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007894
CAS-nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Indeks: 13,00422