2-Amino-5-hydroksybenso syre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Hydroxyanthranilic acid
310310100 310310010
ACRO310310100EA 980 NOK
ACRO310310100 ACRO310310010
2-Amino-5-hydroksybenso syre 99%
2-Amino-5-hydroksybenso syre
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Kokepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 233…234 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007870
CAS-nummer: 394-31-0
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %