3-Aminosalisylsyre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
225262500 225260010 225260500
ACRO225262500EA 2075 NOK
ACRO225262500 ACRO225260010 ACRO225260500
3-Aminosalisylsyre 97%
3-Aminosalisylsyre
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Kokepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010299
CAS-nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %