3-Amino-4-hydroksybenso syre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
271490050 271490250
ACRO271490050EA 590 NOK
ACRO271490050 ACRO271490250
3-Amino-4-hydroksybenso syre 98%
3-Amino-4-hydroksybenso syre
Formel: C₇H₇NO₃
Kokepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 198…205 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007697
CAS-nummer: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 205 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %