4-Aminosalisylsyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
104620050 104621000 104625000
ACRO104620050EA 375 NOK
ACRO104620050 ACRO104621000 ACRO104625000
4-Aminosalisylsyre 99%
4-Aminosalisylsyre
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Kokepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 147 °C (dec.)
Tetthet: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007789
CAS-nummer: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Indeks: 13,00476
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %