4-Amino-3-hydroksybenso syre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
354260050 354260250
ACRO354260050EA 695 NOK
ACRO354260050 ACRO354260250
4-Amino-3-hydroksybenso syre 98%
4-Amino-3-hydroksybenso syre
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Smeltepunkt: 211…215 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00017094
CAS-nummer: 2374-03-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %