3,4-Diaminobenso syre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
112100250 112101000 112105000
ACRO112100250EA 755 NOK
ACRO112100250 ACRO112101000 ACRO112105000
3,4-Diaminobenso syre 97%
3,4-Diaminobenso syre
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215 °C (dec.)
Tetthet: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007726
CAS-nummer: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %