3,5-Diaminobenzosyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
112111000 112115000
ACRO112111000EA 890 NOK
ACRO112111000 ACRO112115000
3,5-Diaminobenzosyre 98%
3,5-Diaminobenzosyre
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 546 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 235 °C (dec.)
Tetthet: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007807
CAS-nummer: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Indeks: 13,02997
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %