2-Nitrobenso syre 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
278320050 278322500 278320010 278320250
ACRO278320050EA 395 NOK
ACRO278320050 ACRO278322500 ACRO278320010 ACRO278320250
2-Nitrobenso syre 95%
2-Nitrobenso syre
Formel: C₇H₅NO₄
Smeltepunkt: 141…148 °C
Tetthet: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007137
CAS-nummer: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Indeks: 12,06686
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %