6-Nitro-m-anisinsyre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
334930050 334930250
ACRO334930050EA 675 NOK
ACRO334930050 ACRO334930250
6-Nitro-m-anisinsyre 97%
6-Nitro-m-anisinsyre
Formel: C₈H₇NO₅
Smeltepunkt: 125…130 °C
MDL nummer: MFCD00151836
CAS-nummer: 1882-69-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to grey to brown Granules
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %