5-Nitrosalicylic acid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
300480050 300480250 300482500
ACRO300480050EA 335 NOK
ACRO300480050 ACRO300480250 ACRO300482500
5-Nitrosalicylic acid 99%
5-Nitrosalicylic acid
Formel: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Smeltepunkt: 228…231 °C
Tetthet: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007338
CAS-nummer: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Indeks: 12,06730
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to beige to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥98.5 %