3-hydroksy-4-nitrobenso syre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
121670250 121671000
ACRO121670250EA 935 NOK
ACRO121670250 ACRO121671000
3-hydroksy-4-nitrobenso syre 98%
3-hydroksy-4-nitrobenso syre
Formel: C₇H₅NO₅
Smeltepunkt: 233 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007110
CAS-nummer: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥228 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %