3,5-Dinitrosalisylsyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
156441000 156445000 156440010
ACRO156441000EA 1375 NOK
ACRO156441000 ACRO156445000 ACRO156440010
3,5-Dinitrosalisylsyre 98%
3,5-Dinitrosalisylsyre
Formel: C₇H₄N₂O₇
MW: 228,12 g/mol
Smeltepunkt: 170…174 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007104
CAS-nummer: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %