Mikroimmersjonsfiltre
Leverandør: DWK Life Sciences
258571308 258571102 258571205 258571402
SCOT258571308EA 5900 NOK
SCOT258571308 SCOT258571102 SCOT258571205 SCOT258571402
Mikroimmersjonsfiltre
Filter Filterrør
Autoklaverbart mikroimmersjonsfilter til omvendt filtrering ie. ekstraksjon av klart filtrat (ikke filtranden).
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.