o-Anisinsyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
173751000 173755000 173750025
ACRO173751000EA 645 NOK
ACRO173751000 ACRO173755000 ACRO173750025
o-Anisinsyre 99%
o-Anisinsyre
Formel: C₈H₈O₃
Kokepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 98…102 °C
Tetthet: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002431
CAS-nummer: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
HPLC ≥98.5 %