p-Anisinsyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 2850 NOK
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
p-Anisinsyre 98%
p-Anisinsyre
Formel: C₈H₈O₃
Kokepunkt: 275 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 181…186 °C
Tetthet: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 185 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002542
CAS-nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Indeks: 13,00669
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %