p-Anisinsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
8.05971.0250EA 586 NOK
8.05971.0250 8.05971.1000 8.05971.9025
p-Anisinsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
p-Anisinsyre
Formel: C₈H₈O₃
Kokepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182…185 °C
Tetthet: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002542
CAS-nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Indeks: 13,00669