4-Metoksysalisylsyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
174240100 174240500
ACRO174240100EA 995 NOK
ACRO174240100 ACRO174240500
4-Metoksysalisylsyre 99%
4-Metoksysalisylsyre
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Kokepunkt: 327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 157…159 °C
MDL nummer: MFCD00002450
CAS-nummer: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥98.5 %