Prøverør, konisk bunn, med skrulokk, Corning® Gosselin™
Leverandør: Corning
TC15A-01 TC15A-03 TC50-04 TC50-01
GOSSTC15A-01EA 2400 NOK
GOSSTC15A-01 GOSSTC15A-03 GOSSTC50-04 GOSSTC50-01
Prøverør, konisk bunn, med skrulokk, Corning® Gosselin™
Rør Reagensrør
PP, translucent, with HDPE cap.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Non sterile or sterile
  • Printed graduations
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat RECs, ISO 14001 - Borre