Stormvannprøvetaker, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
1100-1000 1120-1000 1160-1000
NALG1100-1000EA 3050 NOK
NALG1100-1000 NALG1120-1000 NALG1160-1000
Stormvannprøvetaker, Nalgene®
Prøvetakere Væskeprøvetakere
Storm water samplers with HDPE bottle.
  • Leakproof when closure is applied
  • Device intended for one-time use
Suitable for collecting samples for inorganic analyses.
Sertifiseringer: EPA NPDES MSGP.
NB: Not for oil and grease sample collection.
*Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement