Bokser til bandasjer, med bryterdeksel
Leverandør: USBECK Laborgeräte
4318 4316 4314 4315
USBE4318EA 1825 NOK
USBE4318 USBE4316 USBE4314 USBE4315
Bokser til bandasjer, med bryterdeksel
Krukker Bokser, generell bruk
Jar made of stainless steel with knob cover.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean