BD Venflon™ katetre IV
Leverandør: BD Medical
391452 391451 391455 391453 391457 391454 381844 391456 391455UK 391456UK 391457UK
BDAM391452EA 2375 NOK
BDAM391452 BDAM391451 BDAM391455 BDAM391453 BDAM391457 BDAM391454 BDAM381844 BDAM391456 BDAM391455UK BDAM391456UK BDAM391457UK
BD Venflon™ katetre IV
Katetere
Intravenøse katetre med injeksjonsport og ventil for perifer kateterisering muliggjør enklere innføring og minimerer risikoen for veneskade.
  • Tillater nålefri administrering av bolusmedisiner under infusjon
  • Tilbakekuttet nålefas og konisk ende av PTFE-kateteret
  • Vingeposisjon reduserer risikoen for bakteriell kontaminering
  • Unngå kontakt mellom kateternavet og huden
  • Ved hjelp av vingene kan kateteret vedlikeholdes med BD Veca-C™ og BD Veca-Fix™ IV bandasje
BD Luer-Lok™-kompatibel.