3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Veratrinsyre
115451000 115450250 115455000
ACRO115451000EA 820 NOK
ACRO115451000 ACRO115450250 ACRO115455000
3,4-Dimethoxybenzoic acid 99+%
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Kokepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 179…182 °C
Tetthet: 1,436 g/cm³ (-100 °C)
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002500
CAS-nummer: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Indeks: 12,10086
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA