3,5-Dimetoksybenso syre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
115460250 115461000 AC11546.1 115460050
ACRO115460250EA 835 NOK
ACRO115460250 ACRO115461000 MAYBAC11546.1 ACRO115460050
3,5-Dimetoksybenso syre 99%
3,5-Dimetoksybenso syre
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Kokepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182…185 °C
Tetthet: 1,423 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002502
CAS-nummer: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 185 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %