3,4,5-Trimethoksybenso syre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Trimethylgallic Acid
139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 350 NOK
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
3,4,5-Trimethoksybenso syre 99%
3,4,5-Trimethoksybenso syre
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Kokepunkt: 225…227 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 168…172 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (24.95 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002501
CAS-nummer: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %