3-Hydroksybenso syre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: m-Hydroxybenzoic Acid
120981000 120985000 120980025
ACRO120981000EA 595 NOK
ACRO120981000 ACRO120985000 ACRO120980025
3-Hydroksybenso syre 99%
3-Hydroksybenso syre
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Kokepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 201…204 °C
Tetthet: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 220 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002506
CAS-nummer: 99-06-9
EINECS: 202-726-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %