2,3-Dihydroksybenso syre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyrocatechuic acid
155170050 155170250
ACRO155170050EA 780 NOK
ACRO155170050 ACRO155170250
2,3-Dihydroksybenso syre 99%
2,3-Dihydroksybenso syre
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Kokepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 204…208 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002446
CAS-nummer: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to pink to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %