2,4-Dihydroksybenso syre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: beta-Resorcylic acid
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 475 NOK
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
2,4-Dihydroksybenso syre 97%
2,4-Dihydroksybenso syre
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Kokepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 210…215 °C
Tetthet: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002451
CAS-nummer: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Indeks: 12,08325
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %