2,6-Dihydroksybenso syre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
114881000 114885000 114880250
ACRO114881000EA 1575 NOK
ACRO114881000 ACRO114885000 ACRO114880250
2,6-Dihydroksybenso syre 97%
2,6-Dihydroksybenso syre
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Kokepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 160…165 °C
Tetthet: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002462
CAS-nummer: 303-07-1
EINECS: 206-134-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C (Dec)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %