Gallussyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
410860010 410860050 410862500 410860051
ACRO410860010EA 3825 NOK
ACRO410860010 ACRO410860050 ACRO410862500 ACRO410860051
Gallussyre 98%
Gallussyre
Formel: C₇H₆O₅
MW: 170,12 g/mol
Kokepunkt: 501 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 253 °C (dec.)
Tetthet: 1,694 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002510
CAS-nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Indeks: 13,04366
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %