Trimellitic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
349030050 349030500 349032500
ACRO349030050EA 390 NOK
ACRO349030050 ACRO349030500 ACRO349032500
Trimellitic acid 98%
Trimellitic acid
Formel: C₉H₆O₆
MW: 210,14 g/mol
Kokepunkt: 107 - 113 °C (0,1 -rr)
Smeltepunkt: 231 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002470
CAS-nummer: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Indeks: 12,09832
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %