Pyromellitic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
8.00784.0005EA 415 NOK
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
Pyromellitic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Pyromellitic acid
Formel: C₁₀H₆O₈
MW: 254,15 g/mol
Kokepunkt: 516 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 272 °C
Tetthet: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002471
CAS-nummer: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Indeks: 12,08188
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 15 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 260 °C
Molar Mass 254.15 g/mol
Density 1.79 g/cm3 (20 °C)