1,2,4-Triklorbenzen for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21152.1000 8.21152.2500
8.21152.1000EA 566 NOK
8.21152.1000 8.21152.2500
1,2,4-Triklorbenzen for syntese, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triklorbenzen
Formel: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Kokepunkt: 214,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 17 °C
Tetthet: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000547
CAS-nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
FN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,09704
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.049 g/l (20 °C)
Melting Point 17 °C
Molar Mass 181.45 g/mol
Boiling Point 213.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Explosion Limit 2.5 - 6.6 %(V)
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 571 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials