1,2-Diklorbenzen 99+% for spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: o-Dichlorobenzene
222055000 222050025
ACRO222055000EA 1275 NOK
ACRO222055000 ACRO222050025
1,2-Diklorbenzen 99+% for spectroscopy
1,2-Diklorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Kokepunkt: 179…180 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³
Flash punkt: 67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000535
CAS-nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
FN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,03081
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g