Klorbenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
22702.298EA
410
NOK
22702.298
22702.323
22702.367
22702.460
Klorbenzen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Klorbenzen
Formel:
C₆H₅Cl Kokepunkt: 130 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –45 °C Tetthet: 1,11 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 28 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000530 CAS-nummer: 108-90-7 EINECS: 203-628-5 FN: 1134 ADR: 3,III REACH: 01-2119432722-45 Merck Indeks: 13,02139 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 99 % |
Boiling point | 131 - 133 °C |
Density (20/4) | 1.100 - 1.110 |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |