2,3-Diklorbensaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
232670250 232671000
ACRO232670250EA 755 NOK
ACRO232670250 ACRO232671000
2,3-Diklorbensaldehyd 99%
2,3-Diklorbensaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokepunkt: 144 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 60…64 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (100 °C)
Flash punkt: 135 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010127
CAS-nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥98.5 %