2,4-Diklorbensaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
164140050 164141000 164145000
ACRO164140050EA 455 NOK
ACRO164140050 ACRO164141000 ACRO164145000
2,4-Diklorbensaldehyd 98%
2,4-Diklorbensaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 69…73 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 135 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003305
CAS-nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %