2,4-Diklorbensaldehyd for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
8.20433.0100EA 445 NOK
8.20433.0100 8.20433.0500 8.20433.9025
2,4-Diklorbensaldehyd for syntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Diklorbensaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68…71 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003305
CAS-nummer: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 175.01 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Ignition Point 440 °C