2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
359940010 359940050
ACRO359940010EA 445 NOK
ACRO359940010 ACRO359940050
2,5-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Smeltepunkt: 54…58 °C
MDL nummer: MFCD00156140
CAS-nummer: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
FN: 3261
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %