2,6-Diklorbensaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
113160500 113162500 113160010
ACRO113160500EA 545 NOK
ACRO113160500 ACRO113162500 ACRO113160010
2,6-Diklorbensaldehyd 99%
2,6-Diklorbensaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Kokepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 71…72 °C
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003307
CAS-nummer: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -39° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with NaOH ≥98.5 %