4-klorbensaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
150440010 150441000 150442500
ACRO150440010EA 1525 NOK
ACRO150440010 ACRO150441000 ACRO150442500
4-klorbensaldehyd 98%
4-klorbensaldehyd
Formel: C₇H₅ClO
Kokepunkt: 214 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: >46 °C
Tetthet: 1,196 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003379
CAS-nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥97.5 %
Free acid ≤1.5 % (as 4-Chlorobenzoic acid)
Elemental Analysis 17.45 to 18.90 % N